Merck
SMB01327
Sigma-Aldrich
5-Methoxytryptophol
Synonim(y):
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol, 3-(2-hydroksyetylo)-5-metoksyindol, 5-metoksy-1H-indolo-3-etanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.77
Próba
95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-metoksytryptofol jest metabolitem serotoniny. Jest syntetyzowany przez szyszynkę i wraz z melatoniną bierze udział w regulacji rytmów dobowych.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)