Merck
07743
Sigma-Aldrich
Dhurrin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-(β-D-Glucopyranosyloxy)(4-hydroxyphenyl)acetonitrile, (S)-4-Hydroxymandelonitrile β-D-glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
kolor
white to light brown
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H17NO7/c15-5-9(7-1-3-8(17)4-2-7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(6-16)22-14/h1-4,9-14,16-20H,6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
NVLTYOJHPBMILU-YOVYLDAJSA-N
Opis ogólny
Dhurrin jest cyjanogennym glukozydem występującym w liściach roślin Sorghum. Badania wykazały, że wraz z wiekiem rośliny ekspresja dhurryny zależy od dostępności azotu. Produkcja dhurryny przesuwa się z liści do łodyg podczas rozwoju.
Opakowanie
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cecilia K Blomstedt et al.
Plant biotechnology journal, 10(1), 54-66 (2011-09-02)
Cyanogenic glucosides are present in several crop plants and can pose a significant problem for human and animal consumption, because of their ability to release toxic hydrogen cyanide. Sorghum bicolor L. contains the cyanogenic glucoside dhurrin. A qualitative biochemical screen
Gina Rosalinda De Nicola et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(15), 8065-8069 (2011-06-29)
Cyanogenic plants have some potential as biocidal green manure crops in limiting several soilborne pests and pathogens. Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) and Sudangrass (Sorghum bicolor subsp. sudanense (P.) Stapf), in fact, contain the cyanogenic glucoside p-hydroxy-(S)-mandelonitrile-β-D-glucoside (dhurrin) as a
D B Tattersall et al.
Science (New York, N.Y.), 293(5536), 1826-1828 (2001-07-28)
The entire pathway for synthesis of the tyrosine-derived cyanogenic glucoside dhurrin has been transferred from Sorghum bicolor to Arabidopsis thaliana. Here, we document that genetically engineered plants are able to synthesize and store large amounts of new natural products. The
Plant science. Dynamic metabolons.
Birger Lindberg Møller
Science (New York, N.Y.), 330(6009), 1328-1329 (2010-12-04)
Kirsten A Nielsen et al.
Planta, 223(5), 1010-1023 (2005-11-25)
Barley (Hordeum vulgare L.) produces a leucine-derived cyanogenic beta-D-glucoside, epiheterodendrin that accumulates specifically in leaf epidermis. Barley leaves are not cyanogenic, i.e. they do not possess the ability to release hydrogen cyanide, because they lack a cyanide releasing beta-D-glucosidase. Cyanogenesis