Kluczowe dokumenty
SMB00960
Sigma-Aldrich
Etoposide quinone
research grade
Synonim(y):
Etopozyd 3′,4′-chinon, Etopozyd o-chinon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.51
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥93% (H-NMR)
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
kolor
dark red
mp
200—210 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Canonical SMILES: CC1OCC2C(O1)C(C(C(O2)OC3C4COC(=O)C4C(C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=O)C(=O)C(=C7)OC)O)OIsomeric SMILES: CC1OC[C@@H]2[C@@H](O1)[C@@H]([C@H]([C@@H](O2)OC3C4COC(=O)C4C(C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=O)C(=O)C(=C7)OC)O)O
InChI
1S/C28H28O13/c1-10-35-8-19-26(39-10)23(31)24(32)28(40-19)41-25-13-6-17-16(37-9-38-17)5-12(13)20(21-14(25)7-36-27(21)33)11-3-15(29)22(30)18(4-11)34-2/h3-6,10,14,19-21,23-26,28,31-32H,7-9H2,1-2H3/t10?,14?,19-,20?,21?,23-,24-,25?,26-,28+/m1/s1
Klucz InChI
SBLYXIKLMHGUJZ-LBMXFXLMSA-N
Opis ogólny
Uważa się, że chinon etopozydu, główny metabolit leku przeciwnowotworowego etopozydu, odgrywa rolę w rozwoju wtórnej ostrej białaczki szpikowej (t-AML) u niektórych pacjentów leczonych etopozydem. Działa jako kowalencyjna trucizna ludzkiej topoizomerazy IIβ, indukując około cztery razy więcej rozszczepienia DNA za pośrednictwem topoizomerazy IIβ niż jej lek macierzysty, etopozyd. Metabolit ten jest również silnym nieodwracalnym inhibitorem białkowej fosfatazy tyrozynowej TCPTP, z IC50 wynoszącym 7 μM. Hamowanie TCPTP prowadzi do wzrostu fosforylacji tyrozyny STAT1, przyczyniając się do efektów leukemogennych związanych z etopozydem. Zrozumienie unikalnych właściwości i mechanizmów działania chinonu etopozydu jest niezbędne do odkrycia jego potencjalnego wpływu na badania nad rakiem, w szczególności jego związku z rozwojem t-AML.
Zastosowanie
Chinon etopozydu może być stosowany w badaniach biochemicznych, metabolomicznych i nowotworowych.
Działania biochem./fizjol.
Etopozyd ulega transformacji metabolicznej przez CYP3A4, w wyniku czego powstaje katechol etopozydu, który może być następnie utleniany w celu wytworzenia chinonu etopozydu.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas A Smith et al.
Biochemistry, 53(19), 3229-3236 (2014-04-29)
Etoposide is a topoisomerase II poison that is utilized to treat a broad spectrum of human cancers. Despite its wide clinical use, 2-3% of patients treated with etoposide eventually develop treatment-related acute myeloid leukemias (t-AMLs) characterized by rearrangements of the
Elizabeth G Gibson et al.
Chemical research in toxicology, 29(9), 1541-1548 (2016-08-18)
Topoisomerase II is an essential nuclear enzyme involved in regulating DNA topology to facilitate replication and cell division. Disruption of topoisomerase II function by chemotherapeutic agents is in use as an effective strategy to fight cancer. Etoposide is an anticancer