Key Documents
SMB00945
Sigma-Aldrich
Dihydroresveratrol
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Dihydroresveratrol, 3,4′,5-Trihydroxybibenzyl, 3,5,4′-Trihydroxybibenzyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
230.26 g/mol
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry.)
kolor
off-white to white
rozpuszczalność
ethanol: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H14O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-9,15-17H,1-2H2
Klucz InChI
HITJFUSPLYBJPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dihydroresveratrol is a metabolic product of gut bacteria. It has been identified in the form of glucuronidated and sulfated products in plasma and urine following the consumption of resveratrol.
Zastosowanie
Metabolomics research and microbiome research
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)