About This Item
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
Nazwa produktu
Silver enhancer solution A,
Formularz
liquid
Poziom jakości
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Silver enhancer solution A has been used for silver staining.
Inne uwagi
Silver salt solution for Silver Enhancer Kit SE-100
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Multiplexed electrochemical immunoassay using streptavidin/nanogold/carbon nanohorn as a signal tag to induce silver deposition
Changrong Zhao
Analytica Chimica Acta, 37-43 (2014)
Highly sensitive detection of cardiac troponin I in human serum using gold nanoparticle-based enhanced sandwich immunoassay
Wan-Joong Kim
Sensors & Transducers Journal, 221 (2015)
Jeong Moon et al.
Macromolecular bioscience, 19(6), e1800486-e1800486 (2019-04-19)
For the construction of high-performance biosensor, it is important to interface bioreceptors with the sensor surface densely and in the optimal orientation. Herein, a simple surface modification method that can optimally immobilize antibodies onto various kinds of surfaces is reported.