Merck
RTC000095
Supelco
Methyl Isobutyl Ketone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
605399
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1430203
gęstość pary
3.5 (vs air)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
840 °F
granice wybuchowości
1.2-8 %, 93 °F
opakowanie
pkg of 20 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9803 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)