Kluczowe dokumenty
RDEN2505
Relative Density Standard (25°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.8693 at 25 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS
Certyfikowane standardy gęstości względnej Paragon ISO 17025 / ISO 17034 służą do weryfikacji przyrządów używanych do pomiaru gęstości materiałów, które są płynne w żądanej temperaturze testowej w zakresie od 15°C do 150°C.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)