MABN72
Anti-pan-MAGUK Antibody, clone K28/86
clone K28/86, from mouse
Synonim(y):
discs, large homolog 4 (Drosophila), discs large homolog 4, disks large homolog 4, Tax interaction protein 15, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K28/86, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG4(1742)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot of this antibody was successfully used by an independent laboratory in IP. (Rasband, M., et al. (2002). The Journal of Cell Biology. 159(4):663–672.)
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected members of the MAGUK protein family on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1