Kluczowe dokumenty
QC3381
Supelco
Corrosivity/Sodium - Whole Volume
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-3010-12
stężenie
in H2O
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)