Merck
Q0501
Sigma-Aldrich
Quin 2 potassium salt hydrate
≥95% purity, powder
Synonim(y):
2-([2-Bis(carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl)-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27N3O10 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
559.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Quin 2 potassium salt hydrate, ≥95%
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
rozpuszczalność
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, yellow-green
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[K].COc1cc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c2nc(COc3ccc(C)cc3N(CC(O)=O)CC(O)=O)ccc2c1
InChI
1S/C26H27N3O10.K.H2O.H/c1-15-3-6-21(19(7-15)28(10-22(30)31)11-23(32)33)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;1H2;
Klucz InChI
UQTLVSNRWZMUEK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Calcium-specific chelator and indicator. Upon binding calcium there is a shift in the UV spectrum and an enhancement of fluorescence.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Y Tsien et al.
The Journal of cell biology, 94(2), 325-334 (1982-08-01)
A new, fluorescent, highly selective Ca2+ indicator , "quin2", has been trapped inside intact mouse and pig lymphocytes, to measure and manipulate cytoplasmic free Ca2+ concentrations, [Ca2+]i. Quin2 is a tetracarboxylic acid which binds Ca2+ with 1:1 stoichiometry and an