PHR8908
N-Formylkynurenine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, (2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, Tryptophan Impurity E (Eur. Phr.)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
rodzina API
tryptophan
Postać
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
BYHJHXPTQMMKCA-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)