Kluczowe dokumenty
PHR3825
Supelco
Ciprofloksacyna Zanieczyszczenie C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Analog etylenodiaminy cyprofloksacyny, Chlorowodorek cyprofloksacyny desetylenowanej, Ciprofloksacyna desetylenowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16FN3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.77
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1134324
rodzina API
ciprofloxacin
opakowanie
pkg of 30MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1NCCN)N(C=C(C2=O)C(=O)O)C3CC3.Cl
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
Klucz InChI
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)