Kluczowe dokumenty
PHR3701
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Zolmitriptan Related Compound G, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1727009
opakowanie
pkg of 50MG
mp
107-111 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2