Kluczowe dokumenty
PHR3542
2-Phenylbutyric Acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
(±)-2-Phenylbutyric acid, α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
butamirate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
bp
270-272 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)