Kluczowe dokumenty
PHR3404
Chlorthalidone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 491
traceable to Ph. Eur. C1950000
traceable to USP 1130006
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 400 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Klucz InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)