Merck
PHR3376
Supelco
Tropicamide Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
4-(Ethylaminomethyl)pyridine, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, N-Ethyl-4-pyridinemethanamine, NSC 85903
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1699016
opakowanie
pkg of 200 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCNCc1ccncc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)