Kluczowe dokumenty
PHR3013
Supelco
Imiquimod Related Compound D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.28
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1338357
rodzina API
imiquimod
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(c3[n](cnc3[c]1=N)CCC)cccc2
InChI
1S/C13H14N4/c1-2-7-17-8-15-11-12(17)9-5-3-4-6-10(9)16-13(11)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H2,14,16)
Klucz InChI
OWBUYSQOBLYANO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)