PHR2490
Imiquimod Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1338346
rodzina API
imiquimod
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1nc2c(c3[n](cnc31)CC(C)C)cccc2
InChI
1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
RRCWSLBKLVBFQD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)