PHR2939
Salbutamol Impurity K
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
2-(tert-Butylamino)-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
InChI
1S/C13H18ClNO3/c1-13(2,3)15-6-11(17)8-4-9(7-16)12(18)10(14)5-8/h4-5,15-16,18H,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
XGPDAKVHCAQAPH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)