Merck
PHR2719
Supelco
Pheniramine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Benzylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Beilstein:
115875
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001428
rodzina API
pheniramine
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5774 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)