Merck
B30405
Sigma-Aldrich
4-Benzylpyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Beilstein:
115831
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Niina Tani et al.
European journal of medicinal chemistry, 47(1), 270-277 (2011-11-22)
Because of the increasing number of immunocompromised patients and due to problems with antifungal treatment, especially with the most widely used antifungals, azoles, there is an urgent need for new, potent and safe antifungals with fewer cytochrome P450 (CYP)-mediated interactions
Manish B Shah et al.
Molecular pharmacology, 80(6), 1047-1055 (2011-08-31)
The biochemical, biophysical, and structural analysis of the cytochrome P450 2B subfamily of enzymes has provided a wealth of information regarding conformational plasticity and substrate recognition. The recent X-ray crystal structure of the drug-metabolizing P450 2B6 in complex with 4-(4-chlorophenyl)imidazole