Merck
PHR2692
Supelco
Vitexin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-glucoside, 8-C-Glucosylapigenin, Apigenin 8-C-glucoside, Orientoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.38
Beilstein:
67796
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1717708
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
vitexin
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Klucz InChI
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)