PHR2572
Ropivacaine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2,6-Dimethylaniline hydrochloride, Lidocaine Impurity A (Ph. Eur.), 2,6-Xylidine hydrochloride, 2,6-Xylidinium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1605512
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
ropivacaine
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)