Key Documents
PHR2306
Ropivacaine Related Compound B
Synonim(y):
(R)-(+)-1-Propylpiperidine-2-carboxylic acid (2,6-dimethylphenyl)-amide hydrochloride monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27ClN2O
Masa cząsteczkowa:
310.86
Kod UNSPSC:
41116107
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000743
traceable to USP 1605523
Poziom jakości
rodzina API
ropivacaine
Postać
solid
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to pharmacopeia primary standards.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Heart
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)