Key Documents
PHR2462
Glutathione Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Cys-Gly
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
glutathione
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
Klucz InChI
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)