Merck
PHR2358
Supelco
Biphenyl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Biphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Beilstein:
1634058
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1073423
gęstość pary
5.31 (vs air)
ciśnienie pary
9.46 mmHg ( 115 °C)
rodzina API
fenbufen
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
opakowanie
pkg of 1000 mg
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5294 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)