Kluczowe dokumenty
PHR2347
Antipyrine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Antipyrine, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. P0800000
traceable to USP 1040005
rodzina API
antipyrine
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
109-111 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)