Kluczowe dokumenty
PHR2342
Aleuritic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Aleuritic acid, DL-erythro--9,10,16-Trihydroxypalmitic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1012799
rodzina API
aleuritic acid
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
100-101 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)