PHR2105
Chlorphenamine N-Oxide Maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
chlorpheniramine
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H19ClN2O/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3
Klucz InChI
NMEICKDXQPVPKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)