PHR1688
Chlorpheniramine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate salt, (3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000437
traceable to USP 1123146
rodzina API
chlorpheniramine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?