PHR2096
Levodopa Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
DL-3-O-Methyldopa, 3-Methoxytyrosine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1420006
rodzina API
levodopa
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mL
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
PFDUUKDQEHURQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)