PHR2082
Pyrantel Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-thiophen-2-yl)prop-2-enamide hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
pyrantel
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H16N2OS/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14)/b6-5+
Klucz InChI
NQKWXBJGZHHURS-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)