Y0001817
Pyrantel impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pyrantel
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2/c1-6-7-4-3-5-8(6)2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
ZFDWWDZLRKHULH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta