Kluczowe dokumenty
Y0001445
Celecoxib
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, CJ-016377, CP-598107, PF-00345549, PHA-00846533, SC-58635, YM-177
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
celecoxib
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Klucz InChI
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS2(5743)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)