Kluczowe dokumenty
PHR1877
Valsartan Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine phenylmethyl ester, (N-VALERYL-N-{[2’-(1HTETRAZOLE-5-YL)BIPHENYL-4-YL]METHYL}-L-VALINEBENZYL ESTER), (S)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valine benzyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1708795
rodzina API
valsartan
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1
Klucz InChI
VXKKFWDUSKMRNO-LJAQVGFWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)