Kluczowe dokumenty
PHR1749
Supelco
Trimeprazine Tartrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Alimemazine hemitartrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2S · 0.5C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.49
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 415
traceable to Ph. Eur. Y0001583
traceable to USP 1689001
rodzina API
trimeprazine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
S4c5c(cccc5)N(c6c4cccc6)CC(CN(C)C)C.S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CC(CN(C)C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/2C18H22N2S.C4H6O6/c2*1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)21-18-11-7-5-9-16(18)20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Klucz InChI
AJZJIYUOOJLBAU-CEAXSRTFSA-N
Opis ogólny
Winian trimeprazyny należy do grupy pochodnych fenotiazyny, które ogólnie wykazują działanie przeciwpsychotropowe, antycholinergiczne i przeciwhistaminowe. Jest szeroko stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich stanów psychicznych i emocjonalnych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Winian trimeprazyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki spektrofotometrycznej.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9455 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flow-injection fluorimetric determination of trimeprazine and trifluoperazine in pharmaceutical preparations
Perez-Ruiz T, et al.
Talanta, 40(9), 1361-1365 (1993)
Flow injection method for the assay of phenothiazine neuroleptics in pharmaceutical preparations using ammonium metavanadate
Sultan MS
Analyst, 116(12), 177-181 (1991)