MABN866
Anti-Myocilin (NT) Antibody, clone 7.1
clone 7.1, from mouse
Synonim(y):
Myocilin, Myocilin 55 kDa subunit, Trabecular meshwork-induced glucocorticoid response protein, Myocilin, N-terminal fragment, Myocilin 20 kDa N-terminal fragment
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYOC(4653)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myocilin in human trabecular tissue (Ezzat, M.K., et al. (2008). Exp. Eye Res. 87(4):376-384).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myocilin in aqueous humor (Zhao, Y., et al. (2013). Mol. Cell Biol. 33(21):4225-4240).
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Myocilin in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1