Key Documents
PHR1575
Propantheline Bromide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Propantheline bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1570508
rodzina API
propantheline
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)