Merck
PHR1544
Supelco
2-Methoxyethanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Methoxyethanol, Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Beilstein:
1731074
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1601645
gęstość pary
2.62 (vs air)
ciśnienie pary
6.17 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
548 °F
granice wybuchowości
24.5 %
opakowanie
ampule of 3x1.2 mL each
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. 2-metoksyetanol jest szeroko stosowanym rozpuszczalnikiem w różnych badaniach elektrochemicznych i procesach przemysłowych. Wykazuje właściwości "quasi-aprotetyczne". Jego właściwości rozpuszczalnika są mieszaniną właściwości rozpuszczalników protonowych i aprotycznych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA4460 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Immune system, thymus
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xuanhe Song et al.
Stem cells international, 2015, 926325-926325 (2015-04-09)
Meniscus reconstruction is in great need for orthopedic surgeons. Meniscal fibrochondrocytes transplantation was proposed to regenerate functional meniscus, with limited donor supply. We hypothesized that coculture of synovial mesenchymal stem cells (SSC) with meniscal fibrochondrocytes (me-CH) can support matrix production
P Sarabadani et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 90, 8-14 (2014-04-01)
A new complex of 1-hydroxy-4-(prop-2-enyloxy)-9,10-anthraquinone and Y(III) was synthesized and used as the functional monomer for a novel Y(III) nanostructure ion-imprinted polymer. This polymer was used as a sorbent for fast and selective separation. The separation method was based on
Candice I Pelligra et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(21), 4304-4309 (2014-07-26)
Controlled density semiconducting oxide arrays are highly desirable for matching nanometer length scales specific to emerging applications. This work demonstrates a facile one-step method for templating hydrothermal growth which provides arrays with high-fidelity tuning of nanorod spacing and diameter. This
Shu-Ichi Nakano et al.
FEBS open bio, 4, 643-650 (2014-08-28)
Nucleic acids are useful for biomedical targeting and sensing applications in which the molecular environment is different from that of a dilute aqueous solution. In this study, the influence of various types of mixed solutions of water and water-soluble organic
Peng Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(2), 574-577 (2014-11-15)
Self-assembly of a trigonal building subunit with diaminotriazines (DAT) functional groups leads to a unique rod-packing 3D microporous hydrogen-bonded organic framework (HOF-3). This material shows permanent porosity and demonstrates highly selective separation of C2H2/CO2 at ambient temperature and pressure.
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43