Merck
270482
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonim(y):
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Beilstein:
1731074
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
124-125 °C (lit.)
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
2.62 (vs air)
ciśnienie pary
6.17 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
548 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
24.5 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Zastosowanie
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Used in the LC-MS of rat urine samples for determination of 2-methoxyethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Immune system, thymus
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Robert A Hartman et al.
Journal of biomechanics, 45(2), 382-385 (2011-11-22)
Intervertebral disc degeneration, a leading cause of low back pain, poses a significant socioeconomic burden with a broad array of costly treatment options. Mechanical loading is important in disease progression and treatment. Connecting mechanics and biology is critical for determining
Conductometric, viscometric, and spectroscopic investigations on the solvation phenomena of alkali-metal ions and ion pairs in 2-methoxyethanol.
Das B and Hazra DK.
The Journal of Physical Chemistry, 99(1), 269-273 (1995)
Alberto Dessy et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 87(2), 236-242 (2011-06-17)
Therapeutic properties of Dead Sea Water (DSW) in the treatment of skin diseases such as atopic dermatitis, psoriasis and photo aging UV damaged skin have been well established. DSW is in fact rich in minerals such as calcium, magnesium, sodium
H-Y Chang et al.
Occupational and environmental medicine, 61(8), 697-702 (2004-07-20)
To evaluate the protective effectiveness of gloves from occupational exposure to 2-methoxyethanol (2-ME); and to examine the association of 2-methoxyacetic acid (MAA) in urine and plasma collected simultaneously from low 2-ME exposure and high 2-ME exposure workers in a semiconductor
Alberto Dessy et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 43(1-2), 57-64 (2011-03-30)
In the present work polymeric nanoparticles based on Poly (maleic anhydride-alt-butyl vinyl ether) 5% grafted with m-PEG (2000) and 95% grafted with 2-methoxyethanol (VAM41-PEG) were loaded with human hemoglobin (Hb) and characterized from a physicochemical point of view. The assessment
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43