Merck
PHR1529
Supelco
Menthyl anthranilate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Menthyl anthranilate, Menthyl o-aminobenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1381742
rodzina API
meradimate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 × 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
177-179 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3
Klucz InChI
SOXAGEOHPCXXIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Antranilan mentylu, popularnie znany jako meradimate, jest środkiem ochrony przeciwsłonecznej UV o szerokim spektrum działania. Jest powszechnie stosowany w produktach higieny osobistej, w tym w filtrach przeciwsłonecznych, produktach do pielęgnacji włosów i produktach kosmetycznych.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Antranilan mentylu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w surowcach i produktach higieny osobistej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii gazowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3647 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wavepacket insights into the photoprotection mechanism of the UV filter methyl anthranilate
Rodrigues NDN, et al.
Nature Communications, 9(1), 5188-5188 (2018)
Optimization of an analytical methodology for the simultaneous determination of different classes of ultraviolet filters in cosmetics by pressurized liquid extraction-gas chromatography tandem mass spectrometry
Vila M, et al.
Journal of Chromatography A, 1405(1), 12-22 (2015)
Simultaneous analysis and monitoring of 16 UV filters in cosmetics by high-performance liquid chromatography.
Kim D, et al.
Journal of Cosmetic Science, 63(2), 103-117 (2012)
Photophysics of the sunscreen ingredient menthyl anthranilate and its precursor methyl anthranilate: A bottom-up approach to photoprotection
Rodrigues NDN, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 353(1), 376-384 (2018)
Determination of sunscreen compounds in topical sunscreen products
DiNunzio JE and Gadde RR
Journal of Chromatography A, 519(1), 117-124 (1990)