Merck
PHR1503
Supelco
Cilostazol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Cilostazol, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1134153
rodzina API
cilostazol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
package of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
Klucz InChI
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PDE3A(5139)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Cilostazol jest pochodną dihydro-chinolinonu, która jest stosowana głównie jako środek przeciwpłytkowy i rozszerzający naczynia krwionośne. Działa poprzez hamowanie fosfodiesterazy cyklicznego monofosforanu adenozyny (cAMP), co skutkuje podwyższeniem poziomu cAMP w płytkach krwi i naczyniach krwionośnych, hamując w ten sposób agregację płytek krwi.
Zastosowanie
Cilostazol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3090 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
HPLC determination of cilostazol in tablets, and its validation
Lestari AD, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27(16), 2603-2612 (2004)
Cilostazol (Pletal ?): a dual inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase type 3 and adenosine uptake
Liu YS, et al.
Cardiovascular Drug Reviews, 19(4), 369-386 (2001)
Validated stability-indicating methods for determination of cilostazol in the presence of its degradation products according to the ICH guidelines
Fayed AS, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 45(3), 407-416 (2007)