Kluczowe dokumenty
1134164
USP
Związek pokrewny cilostazolu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbstyril
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cilostazol
producent / nazwa handlowa
USP
mp
236-240 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
Klucz InChI
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)