PHR1361
Calcium Ascorbate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Calcium L-ascorbate dihydrate, L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1086356
rodzina API
calcium ascorbate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
166 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
Klucz InChI
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)