Merck
V-063
Supelco
Pantothenic acid-13C3,15N hemicalcium salt solution
100 μg/mL (90:10 Methanol:Water, (as free acid)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C6H1615NO5 · 0.5Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.24
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL (90:10 Methanol:Water, (as free acid))
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Ca+2].[15NH]([13CH2][13CH2][13C](=O)[O-])C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C.[15NH]([13CH2][13CH2][13C](=O)[O-])C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
Klucz InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
Opis ogólny
Wewnętrzny wzorzec odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomu kwasu pantotenowego i zastosowań testowych, w tym testów klinicznych i diagnostycznych lub testów kontroli jakości suplementów witaminowych, wzbogaconej żywności lub preparatów farmaceutycznych. Kwas pantotenowy, znany również jako witamina B5, jest niezbędną rozpuszczalną w wodzie witaminą z grupy B, która bierze udział w syntezie koenzymu A (CoA).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2