Kluczowe dokumenty
PHR1286
Gemfibrozil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 363
traceable to Ph. Eur. Y0000513
traceable to USP 1288500
rodzina API
gemfibrozil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Klucz InChI
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gemfibrozil jest lekiem obniżającym poziom cholesterolu, który skutecznie obniża poziom cholesterolu, trójglicerydów i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w surowicy. Skutecznie podnosi również poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) w surowicy. Wiadomo, że minimalizuje częstość występowania chorób wieńcowych u ludzi.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)