Merck
PHR1075
Supelco
Cimetidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
SKF-92334
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 475
traceable to Ph. Eur. C2175000
traceable to USP 1134062
rodzina API
cimetidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Klucz InChI
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH2(3274)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Cymetydyna jest antagonistą receptora H2. Może hamować reakcję nadwrażliwości skóry na światło, zwykle wywoływaną przez większość fluorochinolonów.
Zastosowanie
Cymetydyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7170 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneous determination of moxifloxacin and H2 receptor antagonist in pharmaceutical dosage formulations by RP-HPLC: application to in vitro drug interactions
Sultana N, et al.
Quimica nova, 34(4), 683-688 (2011)
Y Edrei et al.
British journal of cancer, 107(4), 658-666 (2012-07-19)
The poor prognosis of patients with colorectal-cancer liver metastases (CRLM) and the insufficiency of available treatments have raised the need for alternative curative strategies. We aimed to assess the therapeutic potential of TL-118, a new anti-angiogenic drug combination, for CRLM
J A Sprowl et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(5), 585-592 (2013-07-19)
The organic cation transporter 2 (OCT2) regulates uptake of cisplatin in proximal tubules, and inhibition of OCT2 protects against severe cisplatin-induced nephrotoxicity. However, it remains uncertain whether potent OCT2 inhibitors, such as cimetidine, can influence the antitumor properties and/or disposition
J E Naschitz et al.
Seminars in arthritis and rheumatism, 21(4), 211-220 (1992-02-01)
The term fasciitis-panniculitis syndrome (FPS) is proposed as a novel compilation encompassing several disorders, common to which is subcutaneous induration caused by cicatrizing fasciitis as well as septal and lobular panniculitis and perimysial fibrosis. Included herein are Shulman's eosinophilic fasciitis
P San Miguel et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 430(3), 261-263 (1997-03-01)
A case of carcinoma in the breast of a male patient with a chronic gastric ulcer is described. The patient had received cimetidine for 17 years. Histological examination of an excisional biopsy showed lobular in situ and infiltrating carcinoma. In