Kluczowe dokumenty
Y0001146
Cimetidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cimetidine, SKF-92334
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cimetidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Klucz InChI
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH2(3274)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)