Merck
PHL89700
Harmaline
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydroharmine, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indole, Dihydroharmine, Harmalol methyl ether, Harmidine, NSC 407285
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
Beilstein:
207310
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
232-234 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
Klucz InChI
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
Reagent do przygotowania:
  • Acylowane harmaliny w reakcji Friedla-Craftsa
  • Fenacylowe pochodne 1-metylo-7-metoksy-β-karboliny jako czynniki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy
  • Chlorokompleks DMSO harmaliny palladu jako środek przeciwnowotworowy
Rusztowanie produktu naturalnego w przygotowaniu:
  • Inhibitory reduktazy trypanotione†
Działania biochem./fizjol.
Stymulant ośrodkowego układu nerwowego; może działać poprzez receptory NMDA
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)