Merck
PHL89238
Caffeoylmalic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.23
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)OC(CC(=O)O)C(=O)O)OC
InChI
1S/C15H16O8/c1-21-10-5-3-9(7-11(10)22-2)4-6-14(18)23-12(15(19)20)8-13(16)17/h3-7,12H,8H2,1-2H3,(H,16,17)(H,19,20)/b6-4+
Klucz InChI
FZQDBBBREHNBJN-GQCTYLIASA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)